Fosforilo tricloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
191290010 191292500
ACRO191290010EA 126 EUR
ACRO191290010 ACRO191292500
Fosforilo tricloruro 99%
Fosforilo tricloruro
Formula: POCl₃
MW: 153.33 g/mol
Pto. Ebullición: 107
Pto. de fusión: 1.2 °C
Densidad: 1.645 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011443
Núm. CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,07506
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %