Fosforilo tricloruro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
10525.30
10525.A1
10525.30EA
65.4
EUR
10525.30
10525.A1
Fosforilo tricloruro ≥99%
Fosforilo tricloruro
Purity: 99%
CAS No.: 10025-87-3
Molecular Formula: Cl3OP
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Liquid
Density: 1.645
Refractive Index: 1.460
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: 1.25°
Boiling Point: 105.8°
Merck Reference: 14,7349
UN No.: 1810
MDL No.: MFCD00011443
Formula:
POCl₃ MW: 153.33 g/mol Pto. Ebullición: 105.8 °C Pto. de fusión: 1.25 °C Densidad: 1.645 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011443 Núm. CAS: 10025-87-3 EINECS: 233-046-7 UN: 1810 ADR: 6.1 I Índice Merck: 12,07506 |