Fosforilo tricloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
8.22339.0250EA 62.1 EUR
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9300
Fosforilo tricloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fosforilo tricloruro
Formula: POCl₃
MW: 153.33 g/mol
Pto. Ebullición: 107
Pto. de fusión: 1
Densidad: 1.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011443
Núm. CAS: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 (8) I
Índice Merck: 12,07506