di-Fósforo pentóxido 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 88.3 EUR
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
di-Fósforo pentóxido 98%, extra puro
di-Fósforo pentóxido
Formula: P₂O₅
Pto. de fusión: 340…360 °C (subl.)
Densidad: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011440
Núm. CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,07441
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %