di-Fósforo pentóxido 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Anhídrido fosfórico
315822500 315820010
315822500.EA 42.4 EUR
315822500. 315820010.
di-Fósforo pentóxido 98+% ACS
di-Fósforo pentóxido
Formula: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Pto. de fusión: 340…360 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011440
Núm. CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,07441
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %