di-Fósforo pentóxido, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Anhídrido fosfórico
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00540.1000 1.00540.9025
1.00540.1000EA 151 EUR
1.00540.1000 1.00540.9025
di-Fósforo pentóxido, Supelco®
di-Fósforo pentóxido
Formula: P₂O₅
Pto. de fusión: 562 °C
Densidad: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011440
Núm. CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,07441