di-Fósforo pentóxido ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
21411.296EA 214 EUR
21411.296 21411.230
di-Fósforo pentóxido ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
di-Fósforo pentóxido
Formula: P₂O₅
Pto. de fusión: 562 °C
Densidad: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011440
Núm. CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,07441
Order Now
Resultados test especificaciones
Insolubility in water Max. 50 ppm