Fósforo pentasulfuro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: di-Phosphorus pentasulphide
196720010 196725000
ACRO196720010EA 105 EUR
ACRO196720010 ACRO196725000
Fósforo pentasulfuro 98+%
Fósforo pentasulfuro
Formula: P₂S₅
MW: 222.28 g/mol
Pto. Ebullición: 514 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 282…286 °C
Densidad: 2.08
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011441
Núm. CAS: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 II
Índice Merck: 12,07511
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Powder
Assay ≥98.0 %