Fósforo pentasulfuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: di-Phosphorus pentasulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
8.21024.0100EA 49.1 EUR
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
Fósforo pentasulfuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fósforo pentasulfuro
Formula: P₂S₅
MW: 222.28 g/mol
Pto. Ebullición: 513
Pto. de fusión: 284…287 °C
Densidad: 2.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011441
Núm. CAS: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 (4.1) II
Índice Merck: 12,07511
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 284 - 287 °C
Molar Mass 222.28 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Boiling Point 513 - 515 °C (1013 hPa)
Density 2.08 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 142 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material