Triseleniuro de diantimonio ≥99.999% (metals basis), piezas
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
13130.06
13130.14
13130.06EA
211
EUR
13130.06
13130.14
Triseleniuro de diantimonio ≥99.999% (metals basis), piezas
Triseleniuro de diantimonio
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-05-5
Molecular Formula: Sb2Se3
Formula Weight: 480.38
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Very slightly soluble in water
Merck Reference: 14,712
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016319
Formula:
Sb₂Se₃ Pto. de fusión: 611 °C Densidad: 5,81 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016319 Núm. CAS: 1315-05-5 EINECS: 215-256-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,712 |