Tritelururo de diarsénico ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41709.09
41709.18
41709.09EA
229
EUR
41709.09
41709.18
Tritelururo de diarsénico ≥99.999% (metals basis)
Tritelururo de diarsénico
Purity: 99.999%
CAS No.: 12044-54-1
Molecular Formula: As2Te3
Formula Weight: 532.64
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 6.50
Melting Point: 381°
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00014167
Vacuum deposition
Formula:
As₂Te₃ Pto. de fusión: 381 °C Densidad: 6,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014167 Núm. CAS: 12044-54-1 EINECS: 234-955-1 UN: 1557 ADR: 6.1,II |