Triteluluro de dibismuto ≥99.999% (metals basis) deposición al vacío
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14519.09
14519.18
14519.09EA
132
EUR
14519.09
14519.18
Triteluluro de dibismuto ≥99.999% (metals basis) deposición al vacío
Triteluluro de dibismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 1304-82-1
Molecular Formula: Bi2Te3
Formula Weight: 800.76
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 573°
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00014201
Formula:
Bi₂Te₃ Pto. de fusión: 573 °C Densidad: 7,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014201 Núm. CAS: 1304-82-1 EINECS: 215-135-2 UN: 3284 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,01331 |