Triteluluro de dibismuto ≥99.98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibismuth tritelluride
44077.14
44077.22
44077.14EA
346
EUR
44077.14
44077.22
Triteluluro de dibismuto ≥99.98% (metals basis)
Triteluluro de dibismuto
Purity: 99.98%
CAS No.: 1304-82-1
Molecular Formula: Bi2Te3
Formula Weight: 800.76
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 573°
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00014201
Formula:
Bi₂Te₃ MW: 800.76 g/mol Pto. de fusión: 573 °C Densidad: 7.69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014201 Núm. CAS: 1304-82-1 EINECS: 215-135-2 UN: 3284 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,01331 |