Perrenato de amonio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11410.04
11410.09
11410.18
11410.04EA
79.4
EUR
11410.04
11410.09
11410.18
Perrenato de amonio ≥99% (metals basis)
Perrenato de amonio
Purity: 99+%
CAS No.: 13598-65-7
Molecular Formula: H4NO4Re
Formula Weight: 268.24
Physical Form: Powder
Density: 3.97
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00012377
Formula:
H₄NO₄Re Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,97 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012377 Núm. CAS: 13598-65-7 EINECS: 237-075-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |