Tetrabromuro de selenio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 7789-65-3
Molecular Formula: SeBr4
Formula Weight: 398.60
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Decomposes in water. Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Merck Reference: 14,8437
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049766
Formula:
Br₄Se Pto. de fusión: 70…80 °C (desc.) Densidad: 4,029 g/cm³ (–78 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049766 Núm. CAS: 7789-65-3 EINECS: 232-181-9 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,8437 |