Tetrabromuro de teluro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tellurium(IV) bromide
Ampuled under argon
43439.09
43439.18
43439.09EA
198
EUR
43439.09
43439.18
Tetrabromuro de teluro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Tetrabromuro de teluro
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-27-3
Molecular Formula: TeBr4
Formula Weight: 447.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.31
Melting Point: 380°
Boiling Point: 420° dec.
Merck Reference: 14,9125
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049575
Formula:
Br₄Te MW: 447,22 g/mol Pto. Ebullición: 420 °C (desc.) Pto. de fusión: 380 °C Densidad: 4,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049575 Núm. CAS: 10031-27-3 EINECS: 233-090-7 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9125 |