Tetrabromuro de teluro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tellurium(IV) bromide
75101.09
75101.18
75101.09EA
141
EUR
75101.09
75101.18
Tetrabromuro de teluro ≥99.9% (metals basis)
Tetrabromuro de teluro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-27-3
Molecular Formula: TeBr4
Formula Weight: 447.27
Physical Form: -4 Mesh Crystalline
Density: 4.31
Melting Point: 380°
Boiling Point: 420° dec.
Solubility: Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Merck Reference: 14,9125
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049575
Formula:
Br₄Te MW: 447,22 g/mol Pto. Ebullición: 420 °C (desc.) Pto. de fusión: 380 °C Densidad: 4,31 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049575 Núm. CAS: 10031-27-3 EINECS: 233-090-7 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9125 |