Cloruro de selenio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Selenium(I) chloride
Ampuled under argon
40239.14 40239.6Y
40239.14EA 406 EUR
40239.14 40239.6Y
Cloruro de selenio ≥99%
Cloruro de selenio
Purity: 99% CAS No.: 10025-68-0 Molecular Formula: Se2Cl2 Formula Weight: 228.83 Physical Form: Liquid, Ampouled under argon Density: 2.77 Melting Point: -85° Boiling Point: 127° dec. Solubility: Decomposes in water. Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide Merck Reference: 14,8432 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011226
Formula: SeCl
MW: 228.83 g/mol
Pto. Ebullición: 127 °C (desc.)
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 2.77
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011226
Núm. CAS: 10025-68-0
EINECS: 233-037-8
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,8432