Tetracloruro de teluro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tellurium(IV) chloride
194740250 194741000
ACRO194740250EA 138 EUR
ACRO194740250 ACRO194741000
Tetracloruro de teluro 99%
Tetracloruro de teluro
Formula: Cl₄Te
Pto. Ebullición: 380 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 224 °C
Densidad: 3,26 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011262
Núm. CAS: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,09279
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)