Tetracloruro de teluro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tellurium(IV) chloride
12284.14
12284.22
12284.14EA
161
EUR
12284.14
12284.22
Tetracloruro de teluro ≥99.9% (metals basis)
Tetracloruro de teluro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10026-07-0
Molecular Formula: Cl4Te
Formula Weight: 269.41
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 224°
Boiling Point: 380°
Solubility: Decomposes in water forming TeO2 and HCl
Merck Reference: 14,9126
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011262
Formula:
Cl₄Te MW: 269.41 g/mol Pto. Ebullición: 380 °C Pto. de fusión: 224 Densidad: 3.01 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011262 Núm. CAS: 10026-07-0 EINECS: 233-055-6 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,9126 |