Tetraioduro de teluro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tellurium(IV) iodide
87795.06
87795.14
87795.06EA
80.6
EUR
87795.06
87795.14
Tetraioduro de teluro ≥99% (metals basis)
Tetraioduro de teluro
Purity: 99%
CAS No.: 7790-48-9
Molecular Formula: TeI4
Formula Weight: 635.22
Physical Form: Crystalline
Density: 5.403
Melting Point: 280°
Boiling Point: dec.
Solubility: Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Merck Reference: 14,9127
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049578
Formula:
I₄Te MW: 635.22 g/mol Pto. Ebullición: Dec. Pto. de fusión: 280 Densidad: 5.403 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049578 Núm. CAS: 7790-48-9 EINECS: 232-210-5 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,9127 |