Selenio dióxido 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
193980100 193980500
ACRO193980100EA 168 EUR
ACRO193980100 ACRO193980500
Selenio dióxido 99.999% (trace metals basis)
Selenio dióxido
Formula: SeO₂
Pto. de fusión: 315 °C
Densidad: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003562
Núm. CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,08508
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %