Selenio dióxido 99.8% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
200000100
200001000
200005000
200000025
ACRO200000100EA
45.2
EUR
ACRO200000100
ACRO200001000
ACRO200005000
ACRO200000025
Selenio dióxido 99.8% (trace metals basis)
Selenio dióxido
Formula:
SeO₂ MW: 110.96 g/mol Pto. de fusión: 315 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003562 Núm. CAS: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,08508 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Powder |
Assay | 70 to 71.5 % Se |
Total trace metal impurities | ≤0.2 % |
Arsenic (As) | ≤20 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤5 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Mercury (Hg) | ≤5 ppm |
Nickel (Ni) | ≤10 ppm |
Tellurium (Te) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % |