Selenio dióxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10854.06 10854.14
10854.06EA 123 EUR
10854.06 10854.14
Selenio dióxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Selenio dióxido
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-08-4 Molecular Formula: SeO2 Formula Weight: 110.96 Physical Form: Powder/Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,8434 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003562
Formula: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Pto. de fusión: 340…350 °C (subl.)
Densidad: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003562
Núm. CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,8434