Selenio dióxido para síntesis, sublimado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
8.00653.0050EA 53.8 EUR
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
Selenio dióxido para síntesis, sublimado, Sigma-Aldrich®
Selenio dióxido
Formula: SeO₂
Pto. de fusión: 315 °C
Densidad: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003562
Núm. CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08508
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 384 g/l (14°C)
Molar Mass 1500 kg/m3
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
Hill Formula O2Se
Chemical Formula SeO2