Dióxido de teluro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
222590500 222592500
ACRO222590500EA 119 EUR
ACRO222590500 ACRO222592500
Dióxido de teluro 99+%
Dióxido de teluro
Formula: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Pto. Ebullición: 1245
Pto. de fusión: 733 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011263
Núm. CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
UN: 3077
Índice Merck: 14,09123
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm