Dióxido de teluro, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10608.18
10608.30
10608.18EA
150
EUR
10608.18
10608.30
Dióxido de teluro, tech.
Dióxido de teluro
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Formula:
O₂Te MW: 159.6 g/mol Pto. Ebullición: 1245 Pto. de fusión: 733 °C Densidad: 5.8 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011263 Núm. CAS: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Índice Merck: 14,9123 |