Dióxido de teluro ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10882.14
10882.22
10882.36
10882.14EA
158
EUR
10882.14
10882.22
10882.36
Dióxido de teluro ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Dióxido de teluro
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Melting Point: 733°
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Formula:
O₂Te Pto. Ebullición: 1245 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 733 °C Densidad: 5,8 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011263 Núm. CAS: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Índice Merck: 14,9123 |