Dióxido de teluro 99,995 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11821.09 11821.18 11821.30
11821.09EA 96.5 EUR
11821.09 11821.18 11821.30
Dióxido de teluro 99,995 Metals basis
Dióxido de teluro
Purity: 99.995% CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Melting Point: 733° Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Formula: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Pto. Ebullición: 1245
Pto. de fusión: 733 °C
Densidad: 5.8
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011263
Núm. CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Índice Merck: 14,9123