Dióxido de teluro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 101 EUR
1.12356.0025 1.12356.0010
Dióxido de teluro, Sigma-Aldrich®
Dióxido de teluro
Formula: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Pto. Ebullición: 1245
Pto. de fusión: 773
Densidad: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011263
Núm. CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Índice Merck: 14,09123
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2