Disulfuro de selenio ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
68104.06 68104.18 68104.30
68104.06EA 40.3 EUR
68104.06 68104.18 68104.30
Disulfuro de selenio ≥97%
Disulfuro de selenio
Purity: 97% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Formula: S₂Se
Pto. Ebullición: Dec.
Pto. de fusión: <100 °C
Densidad: 0,03 g/cm³ (–65 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011227
Núm. CAS: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,8436