Diseleniuro de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimethyldiselenide
68119.03
68119.06
68119.03EA
90.6
EUR
68119.03
68119.06
Diseleniuro de dimetilo ≥99%
Diseleniuro de dimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 7101-31-7
Molecular Formula: (CH3)2Se2
Formula Weight: 187.99
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.987
Refractive Index: 1.6388
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00008254
Formula:
C₂H₆Se₂ MW: 187.99 g/mol Pto. Ebullición: 155…157 °C Pto. de fusión: –82 °C Densidad: 1.987 Pto. de inflamación: 60 °C (140 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008254 Núm. CAS: 7101-31-7 EINECS: 230-410-7 UN: 2929 ADR: 6.1 II |