Seleniuro de dimetilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
68116.06
68116.14
68116.03
68116.06EA
238
EUR
68116.06
68116.14
68116.03
Seleniuro de dimetilo
Seleniuro de dimetilo
CAS No.: 593-79-3
Molecular Formula: C2H6Se
Formula Weight: 109.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1696848
UN No.: 3282
MDL No.: MFCD00014848
Formula:
C₂H₆Se MW: 109.03 g/mol Pto. Ebullición: 56…58 °C Densidad: 1.41 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014848 Núm. CAS: 593-79-3 EINECS: 209-807-4 UN: 3282 ADR: 6.1 III |