Diseleniuro de difenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Difenilo diseleniuro
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 55.8 EUR
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diseleniuro de difenilo 99%
Diseleniuro de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312.13 g/mol
Pto. Ebullición: 377
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003001
Núm. CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %