Diseleniuro de difenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Difenilo diseleniuro
A13919.06 A13919.14 A13919.22
A13919.06EA 52.4 EUR
A13919.06 A13919.14 A13919.22
Diseleniuro de difenilo ≥98%
Diseleniuro de difenilo
Purity: 98% CAS No.: 1666-13-3 Molecular Formula: C12H10Se2 Formula Weight: 312.13 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 2047179 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003001
Formula: C₁₂H₁₀Se₂
MW: 312.13 g/mol
Pto. Ebullición: 377
Pto. de fusión: 61…63 °C
Densidad: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003001
Núm. CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1 II