Ditelururo de difenilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
301840010 301840050
ACRO301840010EA 56.1 EUR
ACRO301840010 ACRO301840050
Ditelururo de difenilo 97%
Ditelururo de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409.41 g/mol
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192106
Núm. CAS: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
HPLC ≥96.0 %