Difluoruro de xenon 99.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
278550010 278550050
ACRO278550010EA 136 EUR
ACRO278550010 ACRO278550050
Difluoruro de xenon 99.5+%
Difluoruro de xenon
Formula: F₂Xe
Pto. Ebullición: 114 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129 °C
Densidad: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040538
Núm. CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,10072
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %