Difluoruro de xenon ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
39739.04
39739.09
39739.18
39739.04EA
214
EUR
39739.04
39739.09
39739.18
Difluoruro de xenon ≥99.5% (metals basis)
Difluoruro de xenon
Purity: 99.5%
CAS No.: 13709-36-9
Molecular Formula: XeF2
Formula Weight: 169.30
Physical Form: Crystalline Granules, shipped in teflon
Density: 4.32
Appearance: White
Melting Point: 127-129°
Merck Reference: 14,10072
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00040538
Fluorinating agent
Formula:
F₂Xe Pto. Ebullición: 114 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 127…129 °C Densidad: 4,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040538 Núm. CAS: 13709-36-9 EINECS: 237-251-2 UN: 3087 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,10072 |