Difluoruro de xenon para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Xenon difluoruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 225 EUR
8.18888.0001 8.18888.0005
Difluoruro de xenon para síntesis, Sigma-Aldrich®
Difluoruro de xenon
Formula: F₂Xe
MW: 169.29 g/mol
Pto. Ebullición: 114
Densidad: 4.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040538
Núm. CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Índice Merck: 14,10072
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)