2-Bromo-1-indanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-hydroxyindane
A13511.18
A13511.09
A13511.18EA
121
EUR
A13511.18
A13511.09
2-Bromo-1-indanol ≥99%
2-Bromo-1-indanol
Purity: 99%
CAS No.: 5400-80-6
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2046877
Formula:
C₉H₉BrO MW: 213.07 g/mol Pto. Ebullición: 290 Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003798 Núm. CAS: 5400-80-6 EINECS: 226-442-6 |