1-Indanona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
A11056.06EA
29.3
EUR
A11056.06
A11056.14
A11056.22
A11056.36
1-Indanona ≥99%
1-Indanona
Purity: 99+%
CAS No.: 83-33-0
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 243-245°
Beilstein Reference: 507957
MDL No.: MFCD00003785
Formula:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Pto. Ebullición: 243…245 °C Pto. de fusión: 38…42 °C Densidad: 1,103 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003785 Núm. CAS: 83-33-0 EINECS: 201-470-1 |