2-Indanona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
164110100 164110500
ACRO164110100EA 94.3 EUR
ACRO164110100 ACRO164110500
2-Indanona 97%
2-Indanona
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 220…225 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50…57 °C
Densidad: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003792
Núm. CAS: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %