2-Indanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
A12574.06
A12574.22
A12574.06EA
57.4
EUR
A12574.06
A12574.22
2-Indanona ≥98%
2-Indanona
Purity: 98%
CAS No.: 615-13-4
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 218° dec.
Beilstein Reference: 636550
MDL No.: MFCD00003792
Formula:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Pto. Ebullición: 218 °C (desc.) Pto. de fusión: 52…56 °C Densidad: 1,0712 g/cm³ (67 °C) Pto. de inflamación: 100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003792 Núm. CAS: 615-13-4 EINECS: 210-410-3 |