5-Metoxi-1-indanona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
179670050 179670100
ACRO179670050EA 85.6 EUR
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Metoxi-1-indanona 98%
5-Metoxi-1-indanona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. Ebullición: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003789
Núm. CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %