5-Metoxi-1-indanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L11165.03
L11165.06
L11165.03EA
37.4
EUR
L11165.03
L11165.06
5-Metoxi-1-indanona ≥98%
5-Metoxi-1-indanona
Purity: 98%
CAS No.: 5111-70-6
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 1282137
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Pto. Ebullición: 145…150 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003789 Núm. CAS: 5111-70-6 EINECS: 225-838-6 |