5,6-Dimetoxi-1-indanona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25559.06
B25559.14
B25559.06EA
76.2
EUR
B25559.06
B25559.14
5,6-Dimetoxi-1-indanona ≥97%
5,6-Dimetoxi-1-indanona
Purity: 97%
CAS No.: 2107-69-9
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD00003790
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003790 Núm. CAS: 2107-69-9 EINECS: 218-287-8 |