1,3-Indanodiona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 40.8 EUR
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indanodiona 97%
1,3-Indanodiona
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129…132 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003779
Núm. CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %