1,3-Indanodiona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
A12206.06 A12206.14 A12206.22
A12206.06EA 38.2 EUR
A12206.06 A12206.14 A12206.22
1,3-Indanodiona ≥97%
1,3-Indanodiona
Purity: 97% CAS No.: 606-23-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 1210061
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128…132 °C
Densidad: 1,370
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003779
Núm. CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7