5-Aminoindano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
157350100 157350500
ACRO157350100EA 87.8 EUR
ACRO157350100 ACRO157350500
5-Aminoindano 97%
5-Aminoindano
Formula: C₉H₁₁N
Pto. Ebullición: 247…249 °C (745 mmHg)
Pto. de fusión: 34…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003803
Núm. CAS: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure