Indano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21442.AP
B21442.0F
B21442.AE
B21442.APEA
187
EUR
B21442.AP
B21442.0F
B21442.AE
Indano 95%
Indano
Purity: 95%
CAS No.: 496-11-7
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5370
Melting Point: -51°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 1904376
Merck Reference: 14,4931
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00003795
Formula:
C₉H₁₀ Pto. Ebullición: 175…177 °C Pto. de fusión: –51 °C Densidad: 0,962 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003795 Núm. CAS: 496-11-7 EINECS: 207-814-7 UN: 3295 ADR: 3,III Índice Merck: 14,4931 |